Learn More
3-Cyano-4-fluorbenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 218301-22-5 |
| Summenformel | C8H4FNO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H |
| SMILES | Fc1ccc(C=O)cc1C#N |
| IUPAC-Name | 2-fluor-5-formylbenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.12 |
| Formelmasse | 149.0277 |