Learn More
3-Cyan-2-methoxypyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429067
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15429067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52373.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Cyan-2-methoxypyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7254-34-4
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD07363804
InChI-Schlüssel IHWZCGMZILLKFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 252099
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin-3-Carbonitril
SMILES COC1=NC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-2-methoxypyridine
Menge 250 mg
Synonym 2-methoxynicotinonitrile, 3-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-nicotinonitrile, 2-methoxy-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxynicotinonitril, acmc-1bcy7, 3-pyridinecarbonitrile,2-methoxy
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) ≥97%