Learn More
3-Chlortoluol, TRC
Artikelnummer. 30362337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4216201G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorotoluene
CAS 108-41-8
Summenformel C7 H7 Cl
Menge 1 g
Synonym Toluene, m-chloro- (8CI), 1-Chloro-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-methylbenzene, 3-Chlorotoluene, 3-Methylchlorobenzene, 3-Methylphenyl chloride, NSC 8767, m-Chlorotoluene, m-Methylchlorobenzene, m-Tolyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
Formelmasse 126.0236