Learn More
3-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428836 100 g 100 Gramm
11438836 500 g 500 Gramm
11448836 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16991.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-41-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-41-8
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
MDL-Nummer MFCD00000595
InChI-Schlüssel OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
PubChem CID 7931
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorotoluene
Schmelzpunkt -48°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2238
Beilstein 1903632
Merck Index 14,2171
Siedepunkt 160°C to 162°C
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Chlorotoluene