Learn More
3-Chlorthiophen, 96 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10642522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10642522 5 g Glasflasche 5 Gramm
10478612 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642522 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 258800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17249-80-8
Summenformel C4H3ClS
Molekulargewicht (g/mol) 118.59
MDL-Nummer MFCD00043887
InChI-Schlüssel QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
IUPAC-Name 3-Chlorthiophen
SMILES C1=CSC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothiophene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2760g/mL
Siedepunkt 137.0°C to 139.0°C
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5520 to 1.5540
Menge 5 g
Relative Dichte 1.276
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.2g/L (20°C).
Formelmasse 118.59
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit