Learn More
3-Chlorothiophen-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30357080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357080 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357080 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4281551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 59337-89-2
Summenformel C5H3ClO2S
Menge 1 g
Synonym 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMILES ClC1=C(C(O)=O)SC=C1
IUPAC-Name 3-Chlorthiophen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
Formelmasse 161.9542