Learn More
3-Chlorthiophen-2-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10663403 1 g 1 Gramm
10039261 250 mg 250 Milligramm
10442504 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663403 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01307DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 86427-02-3
Summenformel C5H2Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00068137
InChI-Schlüssel GCPHKTQMABHWPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-2-chlorocarbonyl thiophene, 2-thiophenecarbonyl chloride, 3-chloro-9ci, pubchem5480, timtec-bb sbb005473, buttpark 29\06-44, chloro thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorothiophene-2-carboyl chloride, 3-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
PubChem CID 2735824
IUPAC-Name 3-Chlorthiophen-2-carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 97%