Learn More
3-Chlorthiophen-2-Boronsäure-Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 1040281-97-7 |
| Summenformel | C10H14BClO2S |
| MDL-Nummer | MFCD09837624 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-3-chlorothiophen-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester |
| InChI-Schlüssel | UAAAZOFUOOBDBI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C=CS1 |
| IUPAC-Name | 2-(3-chlorothiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.54 |
| Mehr anzeigen |