Learn More
3-Chlorothien[2,3-b]Thiophen-2-Carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge MO08116DA
Additional Details : CAS : 39244-08-1 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
39244-08-1 | |
218.669 | |
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-N | |
4962405 | |
C1=CSC2=C1C(=C(S2)C(=O)O)Cl |
C7H3ClO2S2 | |
MFCD01927113 | |
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro | |
4-Chlorthieno[2,3-b]thiophen-5-carbonsäure |
Spezifikation
3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid | |
1g | |
97.0 | |
C7H3ClO2S2 | |
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro | |
C1=CSC2=C1C(=C(S2)C(=O)O)Cl | |
218.669 | |
218.68 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
39244-08-1 | |
97% | |
MFCD01927113 | |
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlorthieno[2,3-b]thiophen-5-carbonsäure | |
4962405 | |
97% |