Learn More
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416156 25 g 25 Gramm
11406156 5 g 5 Gramm
11426156 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22987.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4025-64-3 | C7H5ClO4S | 220.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4025-64-3
Summenformel C7H5ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 220.62
MDL-Nummer MFCD00024877
InChI-Schlüssel LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chlorosulfonyl, 3-carboxybenzenesulfonyl chloride, m-chlorosulfonylbenzoic acid, 3-carboxyphenylsulfonyl chloride, benzoic acid, m-chlorosulfonyl, 3-chlorosulphonyl benzoic acid, 3-carboxylbenzenesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoic acid, m-chlorosulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77641
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 133°C to 138°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2645465
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 3-Chlorosulfonylbenzoesäure
Formelmasse 220.63
Reinheit (%) 97%