Learn More
3-Chlorstyren, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420268 5 g 5 Gramm
11430268 25 g 25 Gramm
11440268 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23806.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2039-85-2 | C8H7Cl | 138.594 g/mol
It has been identified as a potential candidate for an electron resist to be used in direct device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde als potenzieller Kandidat für einen Elektronenwiderstand identifiziert, der bei der direkten Herstellung von Geräten verwendet werden kann.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Äther und Ethanol
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2039-85-2
Summenformel C8H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 138.594
MDL-Nummer MFCD00000598
InChI-Schlüssel BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorostyrene, 1-chloro-3-vinylbenzene, m-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-3-ethenyl, styrene, m-chloro, unii-11k8g759hc, 1-chloro-3-vinyl-benzene, styrene, 3-chloro, meta-chlorostyrene, zlchem 318
PubChem CID 14905
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Ethenylbenzol
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.09
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 67°C (153°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.562
Menge 5 g
Beilstein 2038489
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ether,and ethanol
Formelmasse 138.6
Reinheit (%) 98%