Learn More
3-Chlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415747 50 g 50 Gramm
11405747 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24316.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann zur Herstellung von 3-Chlor-pyridin-1-oxid verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 10 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-60-8
Summenformel C5H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 113.54
MDL-Nummer MFCD00006375
InChI-Schlüssel PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
PubChem CID 12287
IUPAC-Name 3-Chlorpyridin
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropyridine
Dichte 1.205
Siedepunkt 147°C to 149°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105744
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 10g/L.
Formelmasse 113.55
Reinheit (%) 99%