Learn More
3-Chlorpyrazin-2-Carbonitril, 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292442
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10292442 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10082444 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10527864 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10292442 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04911DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 55557-52-3
Summenformel C5H2ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 139.54
MDL-Nummer MFCD00219653
InChI-Schlüssel SDLFAEGTVBPHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-cyanopyrazine, 3-chloro-2-pyrazinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyannopyrazine, pyrazinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-2-cyanopyrazine, 3-chlorpyrazin-2-carbonitril, chlorocyanopyrazine, pubchem10180, acmc-209lnr, 2-cyano-3-chloropyrazine
PubChem CID 292465
IUPAC-Name 3-Chloropyrazin-2-Carbonitril
SMILES ClC1=NC=CN=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 139.54
Reinheit (%) 97%