Learn More
(3-Chlorpropyl)Trimethoxysilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757273
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
2530-87-2
C6H15ClO3Si
198.72
MFCD00000997
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
62449
3-Chlorpropyl(trimethoxy)silan
CO[Si](CCCCl)(OC)OC
2530-87-2
C6H15ClO3Si
198.72
MFCD00000997
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
62449
3-Chlorpropyl(trimethoxy)silan
CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 195°C to 196°C (750.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3Si(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.4190 to 1.421
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 198.72
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig