Learn More
(3-Chloropropyl)trimethoxysilan, 97+ %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052027
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 11354568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042413.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.718 g/mol
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is used as adhesives and sealant chemicals. It is also used in the preparation of 3-iodopropyltrimethoxysilane by reacting with sodium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-87-2
Summenformel C6H15ClO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 198.718
MDL-Nummer MFCD00000997
InChI-Schlüssel OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC-Name 3-Chlorpropyl(trimethoxy)silan
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Specifikationer
Siedepunkt 195°C to 197°C
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Schmelzpunkt -50°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Beilstein 969627
Flammpunkt 78°C (172°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 198.72
Reinheit (%) ≥97%
Geruch Recognizable
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Brechungsindex 1.42
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.077 g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.