Learn More
(3-Chlorpropyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474407
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474407 100 g 100 Gramm
11454407 5 g 5 Gramm
11464407 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20445.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-52-9 | C9H11Cl | 154.637 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-52-9
Summenformel C9H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 154.637
MDL-Nummer MFCD00001001
InChI-Schlüssel XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl benzene, 1-chloro-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl chloride, benzene, 3-chloropropyl, 3-phenyl-1-chloropropane, 3-chloro-1-phenylpropane, .gamma.-chloropropylbenzene, benzene, chloropropyl, .gamma.-phenylpropyl chloride, 3-penylpropylchloride
PubChem CID 7706
IUPAC-Name 3-Chloropropylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)benzene
Dichte 1.05
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Strukturformel C6H5(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.522
Menge 100 g
Formelmasse 154.64
Reinheit (%) 98%