Learn More
3-Chloropropyl Acetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloropropyl Acetate |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3 |
| Formelmasse | 136.0291 |