Learn More
3-Chlorpropylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491607
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491607 25 g 25 Gramm
11401617 100 g 100 Gramm
11411617 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25013.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 628-09-1 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
3-Chloropropyl acetate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agro chemicals, dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorpropylacetat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffe.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-09-1
Summenformel C5H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.575
MDL-Nummer MFCD00001000
InChI-Schlüssel KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, 3-chloro-, acetate, 3-chloropropanol acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat, gamma-chloropropyl acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat german, acetic acid 3-chloro-propyl ester, 1-acetoxy-3-chloropropane, .gamma.-chloropropyl acetate, 3-chloro-propyl acetate, acetic acid 3-chloropropyl ester
PubChem CID 12334
IUPAC-Name 3-Chlorpropylacetat
SMILES CC(=O)OCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropyl acetate
Dichte 1.12
Siedepunkt 70°C to 72°C (15 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 98%