Learn More
3-Chlorpropiophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435023 50 g 50 Gramm
11425023 10 g 10 Gramm
11309499 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12290.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 936-59-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-Chloropropiophenone was used in the asymmetric reduction of (S)-3-chloro-1-phenylpropanol using preheated Candida utilis cells immobilized in calcium alginate gel beads. It was also used in the synthesis of (R)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol via asymmetric reduction using in-situ generated oxazaborolidine catalyst derived from (S)-α,α-diphenylprolinol. It is a precursor of phenyl vinyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chloropropiophenon wurde bei der asymmetrischen Reduktion von (S)-3-Chlor-1-Phenylpropanol mit vorbeheizten Candida utilis-Zellen verwendet, die in Calciumalginat-Gelbeads immobilisiert waren. Es wurde auch bei der Synthese von (R)-3-Chlor-1-Phenyl-1-Propanol mittels asymmetrischer Reduktion mittels in-situ erzeugtem Oxazaborolidin-Katalysator verwendet, der aus (S)-α,α-Diphenylprolinol abgeleitet wurde. Es ist ein Vorläufer von Phenylvinylketon.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936-59-4
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00000990
InChI-Schlüssel KTJRGPZVSKWRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropiophenone, 1-propanone, 3-chloro-1-phenyl, beta-chloropropiophenone, 2-chloroethyl phenyl ketone, 3-chloropropanophenone, 3-chloro-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 3-chloro, 3-chloro-1-phenyl-propan-1-one, .beta.-chloropropiophenone, .omega.-chloropropiophenone
PubChem CID 70295
IUPAC-Name 3-Chlor-1-Phenylpropan-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCl
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropiophenone
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Siedepunkt 113°C to 115°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Beilstein 2043580
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.