Learn More
3-Chlorpropionylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451727 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11451727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25698.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungsgebiete
3-Chlorpropionylchlorid kann bei der Herstellung von pharmazeutischen Inhaltsstoffen verwendet werden.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropionyl chloride
CAS 625-36-5
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 1.325
Siedepunkt 143°C to 145°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Summenformel C3H4Cl2O
Strukturformel ClCH2CH2COCl
Brechungsindex 1.457
MDL-Nummer MFCD00000747
Menge 100 g
UN-Nummer UN3389
Beilstein 635814
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with water.
InChI-Schlüssel INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCC(Cl)=O
IUPAC-Name 3-Chlorpropanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 126.96
PubChem CID 69364
Formelmasse 126.97
Reinheit (%) 97%