Learn More
3-Chlorpropionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloropropionitrile |
| CAS | 542-76-7 |
| Summenformel | C3 H4 Cl N |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Propanenitrile, 3-chloro-, Propionitrile, 3-chloro- (6CI,8CI), 3-Chloropropanenitrile, 1-Chloro-2-cyanoethane, 2-Cyanoethyl chloride, 3-Chloropropanonitrile, 3-Chloropropionitrile, NSC 2588, β-Chloropropionitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCC#N |
| IUPAC-Name | 3-Chlorpropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 89.52 |
| Formelmasse | 89.0032 |