Learn More
3-Chlorpropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387625
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387625 100 g 100 Gramm
11377625 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387625 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05902.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 542-76-7 | C3H4ClN | 89.52 g/mol
3-Chloropropionitrile is used in pharmaceutical and polymer synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorpropionitril wird in der pharmazeutischen und in der Polymersynthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (4.5 g/100 ml,25 °C). Mischbar in Ether, Alkoholen, Benzol, Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-76-7
Summenformel C3H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 89.52
MDL-Nummer MFCD00001952
InChI-Schlüssel GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropionitrile, propanenitrile, 3-chloro, 3-chloropropiononitrile, 1-chloro-2-cyanoethane, 3-chloropropanonitrile, 3-chlorpropannitril, propionitrile, 3-chloro, beta-chloropropionitrile, usaf a-8798, rcra waste number p027
PubChem CID 10963
IUPAC-Name 3-Chloropropanenitril
SMILES ClCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropionitrile
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 1.143
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1098454
Merck Index 14,2160
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (4.5g/100mL,25°C). Miscible in Ether,Alcohols,Benzene,Acetone.
Formelmasse 89.53
Reinheit (%) 98%