Learn More
3-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10373812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10373812 25 g Glasflasche 25 Gramm
10282792 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10373812 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167360250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2312-23-4 | C6H7ClN2·HCl | 179.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2312-23-4
Summenformel C6H7ClN2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 179.05
MDL-Nummer MFCD00012935
InChI-Schlüssel CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
PubChem CID 75331
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 242°C
Farbe beige oder rosa bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4NHNH2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 15, 424
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 179.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.