Learn More
3-Chlorphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorophenylboronic Acid |
| CAS | 63503-60-6 |
| Summenformel | C6 H6 B Cl O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | (3-Chlorphenyl)Boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.375 |
| Formelmasse | 156.015 |