Learn More
3-Chlorphenylboronsäure, 97 %, kann unterschiedliche Mengen an Anhydrid enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10361073 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10361073 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC35900DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenylboronic acid
CAS 63503-60-6
CAS Min. % 96.0
Farbe Beige-Gelb bis Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C6H6BClO2
MDL-Nummer MFCD00161354
Synonym 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
InChI-Schlüssel SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)Boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.37
PubChem CID 2734323
Formelmasse 156.38
Reinheit (%) ≥96.0%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.