Learn More
3-Chlorphenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712942 1 g Glasflasche 1 Gramm
10657770 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433130010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 766-83-6 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-83-6
Summenformel C8H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 136.58
MDL-Nummer MFCD03839984
InChI-Schlüssel GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenylacetylene, 3-chlorophenyl acetylene, 3'-chlorophenyl acetylene, 3-chloro-1-ethynylbenzene, benzene, 1-chloro-3-ethynyl, m-chlorophenylacetylene, 1-chloro-3-ethynyl-benzene, 3'-chlorophenylacetylene, 3-chloro phenyl acetylene
PubChem CID 123086
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Ethynylbenzol
SMILES C#CC1=CC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chlorophenylacetylene
CAS Min. % 96.0
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Siedepunkt 178°C to 179°C
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorophenylacetylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.