Learn More
3-Chlorphenylaceton, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11994851 25 g Glasflasche 25 Gramm
10456822 1 g Glasflasche 1 Gramm
10304642 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350690250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14123-60-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14123-60-5
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00082872
InChI-Schlüssel VCNYPJMEQHTAHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734097
IUPAC-Name 1-(3-chlorphenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenylacetone
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5320 to 1.5360
Menge 25 g
Beilstein 07,IV,691
Synonym 1-3-chlorophenyl propan-2-one, 3-chlorophenylacetone, 1-3-chlorophenyl acetone, 1-3-chlorophenyl-2-propanone, pubchem19805, 3-chlorophenyl-acetone, m-chlorophenyl acetone, 2-propanone,1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1-3-chlorophenyl
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit