Learn More
(3 -Chlorphenyl)Methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10641635 10 g 10 Gramm
10081834 25 g 25 Gramm
11356326 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641635 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01130EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 873-63-2
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.582
InChI-Schlüssel ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
PubChem CID 70117
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Chlorophenyl)methanol
Dichte 1.2100g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel ClC6H4CH2OH
Menge 10 g
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 97%