Learn More
3-Chlorphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434044
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434044 5 g 5 Gramm
11444044 25 g 25 Gramm
11454044 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11999.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2392-68-9 | C7H4ClNS | 169.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2392-68-9
Summenformel C7H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 169.63
MDL-Nummer MFCD00004805
InChI-Schlüssel WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl isothiocyanate, 3-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, 3-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-chlorophenyl ester, m-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-3-isothiocyanato-benzene, 3-chlorobenzenisothiocyanate, wln: scnr cg, acmc-1cfb8
PubChem CID 75449
IUPAC-Name 1-chloro-3-isothiocyanatobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.281
Menge 5 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6585
UN-Nummer UN2922
Beilstein 636856
Siedepunkt 249°C to 250°C
Formelmasse 169.64
Reinheit (%) 97%