Learn More
3-Chlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30133012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133012 100 g 100 Gramm
17922855 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC375010100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-43-0
Summenformel C6 H5 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
Synonym Phenol, m-chloro- (7CI,8CI), 3-Chlorophenol, 3-Hydroxychlorobenzene, NSC 59700, m-Chlorophenic acid, m-Chlorophenol
IUPAC-Name 3-Chlorphenol
SMILES Oc1cccc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenol
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Formelmasse 128.0029