Learn More
3-Chlorphenethylalkohol, 98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorophenethylalcohol |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 1.1810g/mL |
| Siedepunkt | 135.0°C to 137.0°C (13.0 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |