missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30350119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350119 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3698152.5G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Summenformel C6H7Cl2N
Menge 2.5 g
Synonym (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Cl.ClCc1cccnc1
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 164.03
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.