Learn More
3-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30367944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367944 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367944 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36981510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Summenformel C6H7Cl2N
Menge 10 g
Synonym (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Cl.ClCc1cccnc1
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 164.03