Learn More
3-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490833 100 g 100 Gramm
11470833 5 g 5 Gramm
11480833 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490833 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13279.22
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6959-48-4
Summenformel C6H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 164.029
MDL-Nummer MFCD00012818
InChI-Schlüssel UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 136°C to 142°C
pH 3
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3689156
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 164.04
Reinheit (%) 97%