Learn More
3-(Chlormethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040940
Click to view available options
Menge:
0.5 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 15427358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60854.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Chloromethyl)Benzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31719-77-4
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00191922
InChI-Schlüssel PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-m-toluic acid, 3-chloromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloromethyl, pubchem7446, acmc-209hog, 3-carboxybenzyl chloride, 3-chloromethyl benzoicacid, ksc497k4l, chembl67150
PubChem CID 241752
IUPAC-Name 3-(chloromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 170.59
Reinheit (%) 97%