Learn More
3-(Chloromethyl)-5-Phenyl-1,2,4-Oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl |
| Formelmasse | 194.62 |
| Reinheit (%) | 97% |