Learn More
3-(Chloromethyl)-5-Phenyl-1,2,4-Oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089581
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10089581 250 mg 250 Milligramm
10130702 1 g 1 Gramm
10168414 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10089581 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02030CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1201-68-9
Summenformel C9H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.618
MDL-Nummer MFCD00084968
InChI-Schlüssel VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 302154
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formelmasse 194.62
Reinheit (%) 97%