Learn More
3-Chlormethyl-5-methylpyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30367084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367084 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC365555500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
CAS 1007089-84-0
Summenformel C7 H8 Cl N . Cl H
Menge 500 mg
Synonym Rupatadine impurity 6 HCl
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1cncc(CCl)c1
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-methylpyridin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 178.06
Formelmasse 177.0112