Learn More
3-Chlormethyl-5-methylpyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30366112
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366112 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3655551G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
CAS 1007089-84-0
Summenformel C7 H8 Cl N . Cl H
Menge 1 g
Synonym Rupatadine impurity 6 HCl
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1cncc(CCl)c1
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-methylpyridin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 178.06
Formelmasse 177.0112