Learn More
3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10476282 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10476282 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02033EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 73217-31-9
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9ClN2O2
MDL-Nummer MFCD00084967
Menge 10 g
Synonym 3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 3-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-4-methoxybenzene, 3-chloromethyl-5-4-methyloxy phenyl-1,2,4-oxadiazole
InChI-Schlüssel LSYCZBSPYWGGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 224.644
PubChem CID 2797131
Formelmasse 224.65
Reinheit (%) 97%