Learn More
3-(Chlormethyl)-5-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10198312
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10198312 1 g 1 Gramm
11360427 250 mg 250 Milligramm
10702207 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10198312 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW01730DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 184970-24-9
Summenformel C7H5ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
InChI-Schlüssel KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2797043
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 200.65
Reinheit (%) 97%