Learn More
3-Chlormethyl-5-(3-Methoxyphenyl)-1,2,4-Oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499360 250 mg 250 Milligramm
11409370 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499360 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50243.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-62-6
Summenformel C10H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.64
MDL-Nummer MFCD00084966
InChI-Schlüssel GSWMZQIUADKXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, acmc-1bxk1, 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2-4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-3-methoxybenzene
PubChem CID 11715562
IUPAC-Name 3-(chlormethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloromethyl-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Schmelzpunkt 58°C to 59°C
Menge 250 mg
Formelmasse 224.65
Reinheit (%) 99%