Learn More
3-(Chlormethyl)-5-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497632
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10497632 1 g 1 Gramm
10613043 250 mg 250 Milligramm
10082214 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497632 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW06262DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-06-1
Summenformel C7H5ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
MDL-Nummer MFCD01571188
InChI-Schlüssel YVYZVJRSESVBCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2798343
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 200.65
Reinheit (%) 95%