Learn More
3-(Chlormethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10505364 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10346904 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47124CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-61-9
Summenformel C9H9ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.70
MDL-Nummer MFCD08435883
InChI-Schlüssel ODLZAEGCJDMPOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-2-thienyl, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl thiophene
PubChem CID 18525807
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-1-Methyl-5-Thiophen-2-ylpyrazol
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.7
Reinheit (%) 97%