Learn More
3-(Chlormethyl)-1-Methyl-5-Phenyl-1H-Pyrazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10366854 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10366854 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46524CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
CAS 869901-13-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H11ClN2
MDL-Nummer MFCD08271938
Menge 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl
InChI-Schlüssel KAZKAWDJSYXNGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)CCl)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 3-(Chloromethyl)-1-Methyl-5-Phenylpyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 206.673
PubChem CID 18525795
Formelmasse 206.67
Reinheit (%) 97%