Learn More
3-Chlorisonicotinsäure, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 433750010
Additional Details : CAS : 88912-27-0 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10411250
  • 27.63 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
03-02-2021
Chemische Identifikatoren
88912-27-0
157.56
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
2735816
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
C6H4ClNO2
MFCD03094685
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
3-Chlorpyridin-4-Carbonsäure
Spezifikation
3-Chloroisonicotinic acid
Glasflasche
227°C to 229°C
88912-27-0
100.0
C6H4ClNO2
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
157.56
157.56
97%
Authentic
Schwarz bis Braun
1g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD03094685
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
3-Chlorpyridin-4-Carbonsäure
2735816
Lösung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Chloroisonicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation