Learn More
3-Chloriodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30349229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349229 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3495905G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloroiodobenzene
CAS 625-99-0
Summenformel C32 H34 N2 O8
Menge 5 g
Synonym 1-Chloro-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-iodobenzene, 3-Chloroiodobenzene, 3-Chlorophenyl iodide, 3-Iodochlorobenzene, NSC 32861, m-Chloroiodobenzene, m-Chloroiodobenzene, m-Chlorophenyl iodide
InChI-Formel InChI=1S/C32H34N2O8/c1-20-18-34(31(37)33-29(20)36)30-28(40-4)27(35)26(42-30)19-41-32(21-9-6-5-7-10-21,22-13-15-24(38-2)16-14-22)23-11-8-12-25(17-23)39-3/h5-18,26-28,30,35H,19H2,1-4H3,(H,33,36,37)/t26-,27?,28?,30-,32?/m1/s1
SMILES COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=C(C)C(=O)NC5=O
IUPAC-Name 1-[(2R,5R)-4-Hydroxy-3-methoxy-5-[[(3-methoxyphenyl)-(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 574.621
Formelmasse 574.232