Learn More
3-Chlorocyclohexene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorocyclohexene |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2 |
| Formelmasse | 116.0393 |