missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlorocyclohexene, TRC

Artikelnummer. 30350398
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350398 50 mg -
30361313 100 mg -
30354510 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38425550MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2441-97-6
Summenformel C6H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 116.59
Synonym Cyclohexene, 3-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Chlorocyclohexene (ACI), 1-Chloro-2-cyclohexene, 2-Cyclohexenyl chloride, 3-Chloro-1-cyclohexene, 3-Cyclohexenyl chloride
IUPAC-Name 3-chlorocyclohexene
SMILES ClC1CCCC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chlorocyclohexene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
Formelmasse 116.0393
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.