Learn More
3-Chlorocetirizindihydrochlorid ((RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]essigsäuredihydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
3-Chlorocetirizindihydrochlorid ((RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]essigsäuredihydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 1232460-29-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-4-7-18(15-19)21(17-5-2-1-3-6-17)24-11-9-23(10-12-24)13-14-27-16-20(25)26;;/h1-8,15,21H,9-14,16H2,(H,25,26);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC-Name | 2-[2-[4-[(3-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]essigsäure;dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |